Merck
AMBH2D6F4270
Ambeed, Inc.
3-Oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.62
Número MDL:
Iupac Name
3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c1-2-6-4-8-3-5(1)7-6;/h5-7H,1-4H2;1H
Clave InChI
QCOHPFLNQAVPJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/904316-92-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)