Merck
AMBH2D6F3F1F
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.99
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N2O/c6-4-3(2-10)1-8-5(7)9-4/h1-2H
Clave InChI
MTIXQNKVUJSOQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871254-61-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)