Merck
AMBH2D6F3723
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-bromothiophen-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.17
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-thienylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-6(10)5-14-7/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
QNGTVGAIEOIQBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868387-45-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/868387-45-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)