AMBH2D6F3570
Ambeed, Inc.
2-Bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
About This Item
Iupac Name
2-bromoimidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole
Inchi Code
1S/C4H2BrN3S/c5-3-7-8-2-1-6-4(8)9-3/h1-2H
Clave InChI
JFHCFWOCRFEOAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)