Merck
AMBH2D6F33E8
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(7)2-4-8-5-3-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
Clave InChI
JBTIPAKRVUCURY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851389-38-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)