Merck
AMBH2D6F30F3
Ambeed, Inc.
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
104.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluorocyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H5FO2/c5-3-1-2(3)4(6)7/h2-3H,1H2,(H,6,7)
Clave InChI
HZQKMZGKYVDMCT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/156816-78-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)