Merck
AMBH2D6F303F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-aminocyclohexyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-aminocyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
AKVIZYGPJIWKOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/317595-54-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)