Merck
AMBH2D6F19DE
Ambeed, Inc.
3-Bromomethylbenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
HWNIOOLFFGHZMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220798-52-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)