AMBH2D6F191B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-bromo-2-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromo-2-cyanophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H20BrN3O2/c1-16(2,3)22-15(21)20-8-6-19(7-9-20)14-5-4-13(17)10-12(14)11-18/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
LAYUEAVZGYNCJR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)