Merck
AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to brown solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69543-98-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)