Merck
AMBH2D6F0E9D
Ambeed, Inc.
3-Bromo-7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.47
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-10-11-5(8)1-2-9-6(4)11/h1-3H
Clave InChI
LZWBPGVLNBNKSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877173-84-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)