Merck
AMBH2D6F0E70
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(tert-butyl)-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14N2O3/c1-5-13-7(12)6-10-8(14-11-6)9(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
GFVSTGOEPQIEAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158154-63-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)