Merck
AMBH2D6F0C9F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-4-iodobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-amino-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
FSNRVHNXSYBHSI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144550-76-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)