AMBH2D6F0C2A
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
3-bromo-6-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-3-6(8)7(4-9)10-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
ARSYSTQQVJUEBW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)