AMBH2D6F0C12
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)2-6(5)9/h1-3,11H
Clave InChI
QKTZGVUIYFBODQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/399-00-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)