AMBH2D6F0BA1
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)4-3(5(12)13)1-10-2-11-4/h1-2H,(H,12,13)
Clave InChI
OQHVVOYDDRBQRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)