AMBH2D6F0B7A
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Iupac Name
7-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-9-3-5-1-2-10-7(5)6/h1-4,10H
Clave InChI
MVUCSWVQBDCPCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)