AMBH2D6F0B3D
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-8-4(6(9)10)2-3-5(8)7/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
PKYXJNNPHVMPDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)