AMBH2D6F032C
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methylquinolin-2-ol
About This Item
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-4-10(13)12-9-3-2-7(11)5-8(6)9/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
NOQMJGOVUYZKIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)