Merck
AMBH2D6F031F
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.57
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-5-3(7)4(6)8-2-9-5/h2H,7H2,1H3
Clave InChI
SDMMBMBLFCTDIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15846-19-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)