Merck
AMBH2D6EF819
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.77
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)10-4-5-15-11(14)16-10/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI key
GZYDEJABHMSOIM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221050-88-0.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/221050-88-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)