Merck
AMBH2D6EF479
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-N,N-dimethylaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
SDDGNMXIOGQCCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2107-43-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)