Merck
AMBH2D6EEFFB
Ambeed, Inc.
4-(Phenylthio)benzene-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.31
Número MDL:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
YLEPPBFOGUYOEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43156-48-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)