AMBH2D6EEA74
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
1-tert-butyl 3-ethyl 4-oxo-1,3-pyrrolidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO5/c1-5-17-10(15)8-6-13(7-9(8)14)11(16)18-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
CWRFSVAKVCSOPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)