Merck
AMBH2D6EDE49
Ambeed, Inc.
H-Abu-OMe·HCl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
AHAQQEGUPULIOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7682-18-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)