Merck
AMBH2D6ECCDC
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-3-5(9)2-7-6(8)4-10-11-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
IZGCREUFIOZTOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-21-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)