AMBH2D6ECCBC
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(10(14)15)4-9(13)12-8/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
MSHIVFYFWJGDMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)