Merck
AMBH2D6ECA83
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dimethyl-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-5-3-4-7(9)6(2)8-5/h3-4,9H,1-2H3
Clave InChI
AMQJAKKATFMFTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1122-43-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)