Merck
AMBH2D6EC9A8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methyl-thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BRWROFVPMUPMJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81452-54-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)