AMBH2D6EC0C9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F4I/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H
Clave InChI
VQJMGRSHTFVCQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)