Merck
AMBH2D6EBFD9
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
Clave InChI
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-61-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)