Merck
AMBH2D6EBB6D
Ambeed, Inc.
9-Bromo-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
9-bromo-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline
Inchi Code
1S/C12H14BrN/c13-11-7-9-3-1-5-14-6-2-4-10(8-11)12(9)14/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
PVTRKHJBWSTNOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70173-54-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)