Documentos clave
WHA111703
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.5 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 90 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740268, nuclepore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nombre del producto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 90 mm, pore size 0.05 μm, polycarbonate
Materiales
polycarbonate
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 111703
Whatman Article No. 28417696 (US reference)
Diámetro
90 mm
tamaño de poro
0.05 μm
Aplicación
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)