Documentos clave
TEM-7596408
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinónimos:
Lift-Out OMNI GRIDS, 3-Post, Shallow Downset, Copper
Seleccione un Tamaño
1 PKG
MXP 4,118.00
MXP 4,118.00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
MXP 4,118.00
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
MXP 4,118.00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
envase
pack of 100 (per vial)
Descripción general
3 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations with both vertical bar and "V" shaped attachment surfaces. These grids have a shallower downset and slightly wider center post.
Envase
Packaged in glass vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)