Merck
T304360
1-BROMO-4-((E)-2-{4-[(E)-2-(4-BROMOPHENYL)ETHENYL]PHENYL}ETHENYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
440.181
MDL number:
Other Notes