Merck
T150479
N'-[(4-HYDROXY-3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1H-INDOL-3-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H14N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
338.326
MDL number:
Other Notes