Merck
T109568
3-BENZYL-1-(2-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-2-OXOETHYL)-5,6-DIMETHYL-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H27BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
511.466
MDL number:
Other Notes