Merck
R964980
DIALLYL 4-[3-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C31H31N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
525.61
MDL number:
Other Notes