Merck
R949841
2-AC-N-(4-CL-PH)-3-(6-NITRO-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H13ClN4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
416.846
MDL number:
Other Notes