Merck
R917052
2-HYDROXYBENZALDEHYDE {7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H26N6O5
Número de CAS:
Peso molecular:
478.512
MDL number:
Other Notes