Merck
R874825
2-((1,2,4)TRIAZOLO(3,4-B)(1,3)BENZOTHIAZOL-3-YLTHIO)ETHANESULFONYL FLUORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H8FN3O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
317.385
MDL number:
Other Notes