Merck
R726354
N'-(4-HO-3,5-DI-MEO-BENZYLIDENE)4,5-DIHYDRO-1H-BENZO(G)INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
392.418
MDL number:
Other Notes