Merck
R694789
9-BROMO-2,5-BIS(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21BrN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
465.351
MDL number:
Other Notes