Merck
R606561
9-(4-MEO-PH)-3,3,6,6-TETRA-ME-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H28O4
Número de CAS:
Peso molecular:
380.488
MDL number:
Other Notes