Merck
R605573
((4-BENZYL-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H19N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
385.445
MDL number:
Other Notes