Merck
R523232
ADAMANTANE-1-CARBOXYLIC ACID (1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H23NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
297.419
MDL number:
Other Notes