Merck
R109681
N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-3,4-DIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H21N3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
431.471
MDL number:
Other Notes