Merck
R106631
7-((4-METHOXYBENZYL)OXY)-6-METHYL-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
336.391
MDL number:
Other Notes