Merck
R105058
N'-[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H18BrClFN5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
574.863
MDL number:
Other Notes