Merck
PH003813
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,4-diacetyl-3-phenylpentanedioate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H24O6
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
O=C(C(C(C(C(O[CH2]C)=O)C(C)=O)C1=CC=CC=C1)C(C)=O)O[CH2]C
InChI
1S/C19H24O6/c1-5-24-18(22)15(12(3)20)17(14-10-8-7-9-11-14)16(13(4)21)19(23)25-6-2/h7-11,15-17H,5-6H2,1-4H3